Learn More
1,3,5-Tribromobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Tribromobenzene |
| CAS | 626-39-1 |
| Formule moléculaire | C6 H3 Br3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1,3,5-tribromobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.8 |
| Poids de la formule | 311.7785 |