Learn More
1,3,5-Tribromobenzène, TRC
Code produit 30450162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450162 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77185510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Formule moléculaire C6 H3 Br3
Quantité 10 g
Synonyme 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
Formule InChI InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
Nom IUPAC 1,3,5-tribromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 314.8
Poids de la formule 311.7785