Learn More
1,3,5-Trichloro-2 -iodobenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11338535 5 g 5g
11328535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11338535 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11975.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6324-50-1 | C6H2Cl3I | 307.336 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6324-50-1
Formule moléculaire C6H2Cl3I
Poids moléculaire (g/mol) 307.336
Numéro MDL MFCD00052857
Clé InChI XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
CID PubChem 232054
Nom IUPAC 1,3,5-trichloro-2-iodobenzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Point de fusion 52°C to 57°C
Quantité 5 g
Beilstein 1868441
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 307.35
Pourcentage de pureté 96%