Learn More
1,3,5-trichloro-2-iodobenzène, Thermo Scientific™
Code produit 10555645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10555645 10 g 10g
10174194 1 g 1g
10682505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10555645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00270EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6324-50-1
Formule moléculaire C6H2Cl3I
Poids moléculaire (g/mol) 307.336
Clé InChI XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 232054
Nom IUPAC 1,3,5-trichloro-2-iodobenzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Synonyme 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Poids de la formule 307.35
Pourcentage de pureté 97%