Learn More
1,3,5-trichloro-2-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424973 100 g 100g
11404973 5 g 5g
11414973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12262.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18708-70-8 | C6H2Cl3NO2 | 226.437 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18708-70-8
Formule moléculaire C6H2Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.437
Numéro MDL MFCD00014690
Clé InChI AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 29228
Nom IUPAC 1,3,5-trichloro-2-nitrobenzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Point de fusion 68°C to 73°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2213282
Synonyme 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Poids de la formule 226.45
Pourcentage de pureté ≥98%