Learn More
1,3,5-triéthylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477378 25 g 25g
15467378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60875.14
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 102-25-0 | C12H18 | 162.28 g/mol
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le ,3,5-triéthylbenzène a été utilisé comme modèle supramoléculaire pour organiser les éléments de reconnaissance moléculaire. Il a également été utilisé pour synthétiser une série de ligands di et trinucléants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-25-0
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.28
Numéro MDL MFCD00009261
Clé InChI WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
CID PubChem 7602
Nom IUPAC 1,3,5-Triéthylbenzène
SMILES CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triethylbenzene
Densité 0.862
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2039481
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Triethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Triethylbenzene