Learn More
1,3,5-Trifluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458566
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458566 5 g 5g
11468566 25 g 25g
11478566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15984.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 372-38-3 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate. It is also used as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-trifluorobenzène a été utilisé dans la synthèse de (-)-épicatéchine et de son 3-O-gallate. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-38-3
Formule moléculaire C6H3F3
Poids moléculaire (g/mol) 132.085
Numéro MDL MFCD00000333
Clé InChI JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
CID PubChem 9745
Nom IUPAC 1,3,5-trifluorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trifluorobenzene
Point de fusion -7°C to -4°C
Densité 1.279
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Point d’éclair −7°C (19°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 5 g
Numéro UN UN2387
Beilstein 1906457
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 132.09
Pourcentage de pureté ≥98%