Learn More
1,3,5-triformylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11974781 5 g 5g
11954781 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3163-76-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3163-76-6
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00182470
Clé InChI AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde, 1,3,5-triformylbenzene, trimesaldehyde, 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde, trimesic formaldehyde, 1,3,5-triformyl benzene, bzoh31, aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa
CID PubChem 2747968
Nom IUPAC benzène-1,3,5-tricarbaldéhyde
SMILES O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Triformylbenzene
Point de fusion 156.0°C to 158.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Triformylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.