Learn More
1,3,5-triisopropylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445523 250 g -
11435523 50 g 50g
11425523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13453.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.357 g/mol
1,3,5-Triisopropylbenzene is used as a fuel and fuel additive. It is also used in lubricants and lubricant additives. Further, it is used in the preparation of 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride. It is also employed as a swelling agent during the synthesis of mesoporous silica with two-dimensional hexagonal pores. In addition to this, it is used as a micelle expander in the synthesis of magnetic mesoporous silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-Triisopropylbenzène est utilisé comme carburant et additif de carburant. Il est également employé dans les lubrifiants et les additifs pour lubrifiants. On s’en sert aussi pour préparer le chlorure de 2,4,6-triisopropyl-benzènesulfonyle. Il est également utilisé comme agent de gonflement lors de la synthèse de silice mésoporeuse avec des pores hexagonaux bidimensionnels. En outre, il est utilisé comme extenseur de micelles dans la synthèse de nanoparticules de silice mésoporeuse magnétique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 717-74-8
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.357
Numéro MDL MFCD00008890
Clé InChI VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
CID PubChem 12860
Nom IUPAC 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzène
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triisopropylbenzene
Point de fusion -7°C
Densité 0.854
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 250 g
Beilstein 1862750
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 204.36
Pourcentage de pureté 95%