Learn More
1,3,5-triisopropylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571564 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571564 25 mL Flacon en verre 25mL
10793361 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571564 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171220250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 717-74-8
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.35
Numéro MDL MFCD00008890
Clé InChI VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
CID PubChem 12860
Nom IUPAC 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzène
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 232°C to 236°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3[CH(CH3)2]3
Indice de réfraction 1.4874 to 1.4894
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 458
Gravité spécifique 0.84
Poids de la formule 204.35
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide