Learn More
1,3,5-Triméthoxy-2-méthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 14107-97-2 |
| Formule moléculaire | C10H14O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 1,3,5-triméthoxy-2-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 182.0943 |