Learn More
1,3,5-triméthoxy-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488703 100 g 100g
11468703 5 g 5g
11478703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10473.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene is used as a chemicals, pharmaceutical intermediate, chemical research, application intermediate, pharmaceutical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Triméthoxynitrobenzène est utilisé comme produits chimiques, intermédiaires pharmaceutiques, recherche chimique, réactifs pharmaceutiques intermédiaires pour applications.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Dessécher à température ambiante. Incompatible avec des agents oxydants forts, des acides forts et les bases. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14227-18-0
Formule moléculaire C9H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 213.189
Numéro MDL MFCD00016992
Clé InChI VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 518903
Nom IUPAC 1,3,5-triméthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Point de fusion 150°C to 153°C
Quantité 100 g
Beilstein 2277262
Synonyme 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 213.19
Pourcentage de pureté 98%