Learn More
1,3,5-triméthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461738 50 g 50g
11451738 10 g 10g
11471738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13981.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
1,3,5-Trimethoxybenzene is a key component of the Chinese rose odor. It is used as a cosmetic agents. It was employed as secondary standard in quantitative proton NMR spectroscopy of pharmaceuticals. It cleaves p-methoxybenzyl protecting group on various alcohols and acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-triméthoxybenzène est un composant clé de l’odeur de rose de Chine. Il est utilisé comme agent cosmétique. Il a été utilisé comme étalon secondaire dans l’analyse quantitative par spectroscopie RMN du proton des produits pharmaceutiques. Il clive le groupe de protection p-méthoxybenzyle sur divers alcools et acides
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-23-8
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Numéro MDL MFCD00008385
Clé InChI LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
CID PubChem 69301
ChEBI CHEBI:31038
Nom IUPAC 1,3,5-triméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethoxybenzene
Point de fusion 51°C to 53°C
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1307993
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethoxybenzene