Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10151022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10151022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10324672 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10151022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11242DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 28466-21-9
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.175
Numéro MDL MFCD00052883
Clé InChI SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
CID PubChem 161603
Nom IUPAC 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 97%