Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 125.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |