Learn More
Ester pinacolique d’acide 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448245 250 mg 250mg
15438245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32930.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 844891-04-9 | C12H21BN2O2 | 236.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 844891-04-9
Formule moléculaire C12H21BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.12
Numéro MDL MFCD06659062
Clé InChI IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pubchem19369, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic pinacol ester, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 2795311
Nom IUPAC 1,3,5-triméthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.12
Pourcentage de pureté 95%