Learn More
1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10101022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10101022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10001364 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10101022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2644-93-1
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Clé InChI HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
CID PubChem 736515
Nom IUPAC 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%