Learn More
1,3,5-Triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449340 5 g -
11439340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50225.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2644-93-1
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00159623
Clé InChI HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
CID PubChem 736515
Nom IUPAC 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 80°C to 83°C
Point d’ébullition 132°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%