Learn More
Acide 1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10716295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716295 10 g Flacon en verre ambré 10g
10436462 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10262682 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14701EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1125-29-7
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00159648
Clé InChI NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
CID PubChem 736514
Nom IUPAC Acide 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%