Learn More
Acide 1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1125-29-7 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.167 |
| Poids de la formule | 154.074 |