Learn More
Acide 1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, TRC
Product Code. 30341922
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30341922 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30341922 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB53526850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Formule moléculaire C7 H10 N2 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 154.167
Poids de la formule 154.074