Learn More
1,3,5-Trimethyladamantane, TRC
Code produit 30455209
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455209 250 mg -
30457134 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795780250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 707-35-7
Formule moléculaire C13 H22
Poids moléculaire (g/mol) 178.31
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5-trimethyl-, Adamantane, 1,3,5-trimethyl- (7CI,8CI), 1,3,5-Trimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5-Trimethyladamantane
Nom IUPAC 1,3,5-trimethyladamantane
SMILES CC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethyladamantane
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H22/c1-11-4-10-5-12(2,7-11)9-13(3,6-10)8-11/h10H,4-9H2,1-3H3
Poids de la formule 178.1722