Learn More
1,3,5-Trioxane, TRC
Code produit 30449956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT805550250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Formule moléculaire C3 H6 O3
Quantité 250 g
Synonyme 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1OCOCO1
Nom IUPAC 1,3,5-trioxane
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Poids de la formule 90.0317