Learn More
1,3,5-triphénylbenzène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479287 50 g 50g
11489287 250 g 250g
11469287 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21353.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45€
    58.65€ / 50g
    Économisez 12.80€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306.41 g/mol
1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore as a selective Cu2+ sensor in aqueous media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore as a selective Cu2+ sensor in aqueous media.
Solubilité
La solubilité dans le toluène est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-71-5
Formule moléculaire C24H18
Poids moléculaire (g/mol) 306.41
Numéro MDL MFCD00003060
Clé InChI SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
CID PubChem 11930
Nom IUPAC 1,3,5-triphénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triphenylbenzene
Point de fusion 172°C to 174°C
Point d’ébullition 460°C
Quantité 50 g
Poids de la formule 306.41
Pourcentage de pureté ≥99%