Learn More
1,3,5-Tris(10-bromoanthracène-9-yl)benzène, TRC
Code produit 30450982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450982 50 mg 50mg
30453454 10 mg 10mg
30450969 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450982 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88650850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813461-34-6
Formule moléculaire C48H27Br3
Poids moléculaire (g/mol) 843.44
Synonyme 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
Nom IUPAC 9-[3,5-bis(10-bromoanthracène-9-yl)phényl]-10-bromoanthracène
SMILES Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Poids de la formule 839.9663