Learn More
1,3,5-Tris(10-bromoanthracène-9-yl)benzène, TRC
Code produit 30453454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453454 10 mg 10mg
30450982 50 mg 50mg
30450969 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88650810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813461-34-6
Formule moléculaire C48H27Br3
Poids moléculaire (g/mol) 843.44
Synonyme 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
Nom IUPAC 9-[3,5-bis(10-bromoanthracène-9-yl)phényl]-10-bromoanthracène
SMILES Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Poids de la formule 839.9663