Learn More
1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate |
| CAS | 52434-90-9 |
| Formule moléculaire | C12 H15 Br6 N3 O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydrotriazine, AFR 1002, EB 70, FC 140R, FCP 660, FCP 660CN, FR 930, Fire Cut P 660, Fire Cut P 660CN, M 2937, Pyroguard SR 750, TAIC 6B, TBC, TBC (fireproofing agent), Tri(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O |
| Nom IUPAC | 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 728.69 |
| Poids de la formule | 722.6214 |