Learn More
1,3,5-Acide cyanurique Tris(2-hydroxyethyl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349739 250 g 250g
11339739 50 g 50g
11329739 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21697.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 839-90-7
Formule moléculaire C9H15N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.23
Numéro MDL MFCD00003549
Clé InChI BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
CID PubChem 13286
SMILES OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 250 g
Nom IUPAC tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Poids de la formule 261.24
Pourcentage de pureté 97%