Learn More
1,3,5-Tris(4-aminophénoxy)benzène, TRC
Code produit 30455880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455880 500 mg -
30451731 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455880 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT875005500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102852-92-6
Formule moléculaire C24H21N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Synonyme 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
Nom IUPAC 4-[3,5-bis(4-aminophénoxy)phénoxy]aniline
SMILES Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Poids de la formule 399.1583