Learn More
1,3,5-Tris(4-bromophényl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487797 1 g 1g
15497797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37636.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7511-49-1 | C24H15Br3 | 543.096 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7511-49-1
Formule moléculaire C24H15Br3
Poids moléculaire (g/mol) 543.096
Numéro MDL MFCD00362911
Clé InChI HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-tris 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1':3',1-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl, 4'-bromo-3,5-bis 4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, acmc-209ox3, ksc496e7d, 1,3,5-tris p-bromophenyl benzene, 1,3,5-tri 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1'
CID PubChem 232761
Nom IUPAC 1,3,5-tris(4-bromophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Point de fusion 261°C to 265°C
Couleur Marron à jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 543.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene