Learn More
1,3,5-trithiane,Thermo Scientific™
Code produit 16534194 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16534194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16534194 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140521000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Point de fusion 214.0°C to 215.0°C
Formule moléculaire C3H6S3
Quantité 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Clé InChI LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1SCSCS1
Nom IUPAC 1,3,5-trithiane
Poids moléculaire (g/mol) 138.26
Poids de la formule 138.27