Learn More
1,3,5-Trithiane, TRC
Code produit 30452310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88644010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Formule moléculaire C3 H6 S3
Quantité 10 g
Synonyme s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1SCSCS1
Nom IUPAC 1,3,5-trithiane
Poids moléculaire (g/mol) 138.27
Poids de la formule 137.9632