Learn More
Sel tétrasodique d’acide 1,3,6,8-pyrenététrasulfonique, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695911 5 g Flacon en verre 5g
10695721 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    193.65€ / 5g
    Économisez 39.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59572-10-0
Formule moléculaire C16H6Na4O12S4
Poids moléculaire (g/mol) 610.44
Numéro MDL MFCD00042029
Clé InChI UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Synonyme 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
CID PubChem 101082
Nom IUPAC Tétrasodium ; Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Note relative au nom 85%
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Couleur Vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 610.44
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Poudre cristalline fine