Learn More
1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(diméthylamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10582622 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10324322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12241CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 253449-04-6
Formule moléculaire C17H18Br2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 426.15
Numéro MDL MFCD00218393
Clé InChI XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
CID PubChem 2775510
ChEBI CHEBI:78012
SMILES CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(diméthyleamino)propan-2-ol
Poids de la formule 426.15
Pourcentage de pureté 97%