Learn More
1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(diméthylamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol |
| Poids de la formule | 426.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |