Learn More
Acide 1,3,6-naphtalénétrisulfonique, hydrate de sel de sodium, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648001 1 kg Flacon en verre 1kg
10084053 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269010010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19437-42-4 | Molecular Formula: C10H5Na3O9S3 | Molecular Weight: 434.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19437-42-4
Formule moléculaire C10H5Na3O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 434.29
Numéro MDL MFCD00149263 MFCD00003989
Clé InChI NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
CID PubChem 73555608
Nom IUPAC Sodium ; 5,7-disulfonaphtalène-2-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Couleur Beige ou blanc à jaune
Perte à la dessiccation 8% max.
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Beilstein 11,229
Informations sur la solubilité Solubility in water: 600g/L (20°C)
Poids de la formule 368.36
Pourcentage de pureté ≥90% (by difference)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.