Learn More
1,3,7-Trichloronaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,7-Trichloronaphthalene |
| CAS | 55720-37-1 |
| Formule moléculaire | C10 H5 Cl3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PCN 21 (1,3,7-Trichloronaphthalene) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Cl)cc(Cl)c2c1 |
| Nom IUPAC | 1,3,7-trichloronaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.51 |
| Poids de la formule | 229.9457 |