Learn More
Acide 1,3-acétonedicarboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10733371
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-05-2
Formule moléculaire C5H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.1
Numéro MDL MFCD00002711
Clé InChI OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
CID PubChem 68328
Nom IUPAC Acide 3-oxopentanedioïque
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1, 3-Acetonedicarboxylic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2COCH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 03,789
Fieser 11,2
Merck Index 15,67
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ethyl acetate and ether,insoluble in benzene,chloroform,ligroin,decomposes in hot water,acids,alkalies to co2 an,d acetone
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Acetonedicarboxylic acid
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.