Learn More
1,3-Adamantanediol, TRC
Code produit 30135262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135262 25 g 25g
30132963 10 g 10g
30010007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135262 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA20808025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5001-18-3
Formule moléculaire C10H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.23
Synonyme 1,3-Adamantandiol, 1,3-Dihydroxyadamantane;
Nom IUPAC adamantane-1,3-diol
SMILES O[C@@]1(C[C@]2(O)C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Adamantanediol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2
Poids de la formule 168.115