Learn More
1-(-Aminopropyl)--méthylpipérazine,3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331737 1 g -
11341737 5 g 5g
11351737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04876.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4572-03-6 | C8H19N3 | 157.26 g/mol
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine is used as a precursor in organic synthesis for the preparation of furan-2-carboxylic acid [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique pour la préparation de l’acide furane-2-carboxylique [3-(4-méthyl-pipérazin-1-yl)-propyl]-amide en réagissant avec le chlorure de furane-2-carbonyle.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4572-03-6
Formule moléculaire C8H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 157.26
Numéro MDL MFCD00014616
Clé InChI RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine
CID PubChem 78328
Nom IUPAC 3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propan-1-amine
SMILES CN1CCN(CC1)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
Densité 0.924
Point d’ébullition 113°C to 114°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 105964
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 98%