Learn More
1-(3-Aminopropyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432217 50 g 50g
11442217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14169.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(3-Aminopropyl)imidazole est utilisé dans la synthèse des dérivés de polyaspartamide sensibles au pH. Il est également utilisé dans la préparation de polymères amphiphiles sensibles au pH avec différents degrés de substitution d’octaceylamine (C18) par réaction de greffage.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5036-48-6
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.18
Numéro MDL MFCD00009819
Clé InChI KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
CID PubChem 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Point de fusion -68°C
Densité 1.062
pH 11.3
Point d’ébullition 296°C
Point d’éclair 154°C (309°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.519
Quantité 50 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC 3-imidazol-1-ylpropan-1-amine
Poids de la formule 125.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-1-propanamine