Learn More
[1-(3-Aminopropyl)pipéridin-3-yl]méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol |
| CAS | 100708-30-3 |
| Formule moléculaire | C9 H20 N2 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-(3-Aminopropyl)-3-piperidinemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c10-4-2-6-11-5-1-3-9(7-11)8-12/h9,12H,1-8,10H2 |
| SMILES | NCCCN1CCCC(CO)C1 |
| Nom IUPAC | [1-(3-aminopropyl)pipéridine-3-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.268 |
| Poids de la formule | 172.158 |