Learn More
1-(3-aminopropyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321697
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321697 5 g 5g
11331697 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04739.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It can be used to make other chemicals It can react with 7-chloro-6-(2-chloro-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine to get 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indacene . It can also react with 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarbonyl dichloride to obtain 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarboxylic acid bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amide] .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-(3-aminopropyl)pyrrolidine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants. Il peut être utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques et peut réagir avec la 7-chloro-6-(2-chloro-éthyl)-5-méthyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine pour obtenir du 5-méthyl-8-(3-pyrrolidine-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indacène. Il peut également réagir avec le dichlorure de 2,4-diphényl-cyclobutane-1,3-dicarbonyl pour obtenir l’acide 2,4-diphényl-cyclobutane-1,3-dicarboxylique bis-[(3-pyrrolidine-1-yl-propyl)-amide].
Solubilité
Soluble dans l’eau, soluble dans le chloroforme
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23159-07-1
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.219
Numéro MDL MFCD00014100
Clé InChI VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
CID PubChem 31670
Nom IUPAC 3-pyrrolidine-1-ylpropane-1-amine
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Densité 1.014
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Indice de réfraction 1.471
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1191
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,soluble in chloroform
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%