Learn More
Acide 1,3-benzènediboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’acide 1,3-benzènediboronique est utilisé pour préparer le 1,3-didydrxybenzène par réaction d’oxydation à l’aide de peroxyde d’hydrogène alcalin.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Benzenediboronic acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 165.75 |
| Pourcentage de pureté | 97% |