Learn More
1,3-benzenediméthanamine, TRC
Code produit 30136913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136913 500 mg 500mg
30136397 2.5 g 2.50g
17975055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB203578500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1477-55-0
Formule moléculaire C8 H12 N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Synonyme m-Xylene-α,α'-diamine (6CI,8CI), 1,3-Benzenebis(methylamine), 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, 1,3-Xylylenediamine, 3-(Aminomethyl)benzylamine, Aradur 22, Aramine 31-487, Benzene-1,3-diyldimethanamine, Epilink MX, Euredur 22, MXDA, NSC 61568, Shoamine X, m-(α,α'-Diamino)xylene, m-Xylene diamine, m-Xylylene-α,α'-diamine, m-Xylylenediamine, α,α'-Diamino-m-xylene, α,α'-m-Xylenediamine, 1,3-Benzenedimethanamine
Nom IUPAC [3-(aminométhyl)phényl]méthanamine
SMILES NCc1cccc(CN)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzenebis(methylamine)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Poids de la formule 136.1