Learn More
1,3-benzènedithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545186 1 g 1g
15555186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456100010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-04-0
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00004842
Clé InChI ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
CID PubChem 522062
Nom IUPAC Benzène-1,3-dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzenedithiol
Point de fusion 24.0°C
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 128°C to 129°C (21.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(SH)2
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Benzenedithiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.