Learn More
1,3-benzènedithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15555186 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15555186 5 g 5g
15545186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15555186 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 456100050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-04-0
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00004842
Clé InChI ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
CID PubChem 522062
Nom IUPAC Benzène-1,3-dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzenedithiol
Point de fusion 24.0°C
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 128°C to 129°C (21.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Formule linéaire C6H4(SH)2
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Benzenedithiol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.