Learn More
1,3-Benzènedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348736 1 g 1g
11358736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19439.03
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-benzènedithiol est utilisé pour améliorer l’efficacité de la conversion de l’énergie dans les cellules solaires hybrides sélénures de cadmium/poly(3-hexylthiophène). Il agit comme intermédiaire ainsi que comme impliqué dans la préparation de 1,3-bis(-styrylthio)-benzole.
Solubilité
Miscible à l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-04-0
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00004842
Clé InChI ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
CID PubChem 522062
Nom IUPAC Benzène-1,3-dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzenedithiol
Densité 1.24
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair >112°C (234°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.6625
Quantité 1 g
Beilstein 1634412
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetonitrile.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Benzenedithiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol