Learn More
Chlorure de 1,3-benzodioxol-5-ylacétyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10422844 250 mg 250mg
10245624 1 g 1g
10255624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10422844 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50802CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6845-81-4
Formule moléculaire C9H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 198.60
Numéro MDL MFCD03424722
Clé InChI HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
CID PubChem 2756584
SMILES ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl chloride
Poids de la formule 198.6
Pourcentage de pureté 97%