Learn More
Isothiocyanate de 1,3-benzodioxol-5-ylméthyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10273752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10273752 1 g 1g
10556615 5 g 5g
11326296 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10273752 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S03337DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4430-47-1
Formule moléculaire C9H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD00041217
Clé InChI PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
CID PubChem 2795371
Nom IUPAC 5-(isothiocyanatomethyl)-2H-1,3-benzodioxole
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
% min. CAS 95.0
Densité 1.32g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.23
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.